安全性情報
AV45875
Sigma-Aldrich
抗SAMSN1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗HACS1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年5月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年5月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
42 kDa
交差性
rabbit, bovine, mouse, dog, human, rat
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAMSN1(64092)
関連するカテゴリー
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SAMSN1
生物化学的/生理学的作用
SAMSN1 (SAM domain, SH3 domain, and nuclear localization signals 1), also known as HACS1/SLY2/NASH1, is a member of a family of three adapter proteins that are highly homologous and characterized by the presence of protein-protein interaction domains. The SAMSN1 gene localizes to the 21q11.2 region on human chromosome 21. The transcript of SAMSN1 has been found in acute myeloid leukemia, lymphoma, and multiple myeloma cell-lines.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: YVDVISEEEAAPKKIKANRRSNSKKSKTLQEFLERIHLQEYTSTLLLNGY
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
AV45875-100UL:
AV45875-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Food intolerance--a general paediatrician's view.
M A Rossiter
Journal of the Royal Society of Medicine, 78 Suppl 5, 17-20 (1985-01-01)