安全性情報
AV42197
Sigma-Aldrich
Anti-ITGBL1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
Anti-Integrin, β-like 1 (with EGF-like repeat domains), Anti-OSCP, Anti-TIED
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥41,990
¥41,990
出荷予定日2025年5月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥41,990
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥41,990
出荷予定日2025年5月23日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
54 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGBL1(9358)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ITGBL1
生物化学的/生理学的作用
ITGBL1 may be linked in some way with the evolution of the integrin beta subunits.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: CSNAGTCHCGRCKCDNSDGSGLVYGKFCECDDRECIDDETEEICGGHGKC
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
AV42197-100UG:
AV42197-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)