Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
AV31874
Sigma-Aldrich
抗ZBTB32抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti-Zinc finger and BTB domain containing 32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
33 kDa
交差性
rat, human, bovine, guinea pig, rabbit
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB32(27033)
詳細
ZBTB32 is a zinc-finger protein that can repress the expression of CIITA and MHC II genes during B cell differentiation.
Rabbit Anti-ZBTB32 recognizes bovine, mouse, canine, and human ZBTB32.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZBTB32
アプリケーション
Rabbit Anti-ZBTB32 antibody can be used for western blot applications at a concentration of 0.5μg/ml.
生物化学的/生理学的作用
ZBTB32 may play an essential role during the proliferative stages of primitive hematopoietic progenitors, possibly acting in concert with (a subset of) the Fanconi anemia proteins. This gene can also interact with GATA-2 and can modify GATA-2 transactivation capacity.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: PIRLPSPYGSDRLVQLAARLRPALCDTLITVGSQEFPAHSLVLAGVSQQL
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
AV31874-50UG:
AV31874-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hye Suk Yoon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 189(5), 2393-2403 (2012-08-02)
CIITA and MHC class II expression is silenced during the differentiation of B cells to plasma cells. When B cell differentiation is carried out ex vivo, CIITA silencing occurs rapidly, but the factors contributing to this event are not known.