Merck
AV100660
Sigma-Aldrich
抗CEBPZ抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum
別名:
抗CCAAT/エンハンサー結合タンパク質(C/EBP)ζ抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥50,250
¥50,250
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥50,250
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥50,250
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
121 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEBPZ(10153)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CEBPZ
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: MAAVKEPLEFHAKRPWRPEEAVEDPDEEDEDNTSEAENGFSLEEVLRLGG
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jochen Spiegel et al.
Genome biology, 22(1), 117-117 (2021-04-25)
The binding of transcription factors (TF) to genomic targets is critical in the regulation of gene expression. Short, double-stranded DNA sequence motifs are routinely implicated in TF recruitment, but many questions remain on how binding site specificity is governed. Herein