安全性情報
APREST91425
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen TEFM
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
別名:
C17orf42, FLJ22729
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 28 kDa
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
濃度
≥0.5 mg/mL
免疫原配列
GSVLFTAGERWRCFLTPSRSSLYWALHNFCCRKKSTTPKKITPNVTFCDENAKEPENALDKLFSSEQQASILHVLNTASTKELEAFRLLRG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TEFM(79736)
詳細
Recombinant protein fragment of Human TEFM with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
アプリケーション
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
関連事項
Corresponding Antibody HPA053044.
物理的形状
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
調製ノート
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
法的情報
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
APREST91425-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)