AMAB91606
Monoclonal Anti-CTAG1B antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL10130, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
CT6.1, CTAG, CTAG1, ESO1, LAGE2A, LAGE2B, NY-ESO-1
サイズを選択してください
¥63,270
サイズを選択してください
About This Item
¥63,270
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL10130, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTAG1B(1485)
免疫原
Sequence
PFATPMEAELARRSLAQDA
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91606-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ