AMAB91585
Monoclonal Anti-PIK3CB antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9518, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
PIK3C1
サイズを選択してください
¥71,710
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
About This Item
¥71,710
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL9518, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIK3CB(5291)
免疫原
Sequence
KQTYPPEHEPSIPENLEDK
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91585-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ