AMAB91564
Monoclonal Anti-KRT20 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9390, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
CK20, K20, MGC35423
サイズを選択してください
¥71,710
出荷予定日2025年5月25日
サイズを選択してください
About This Item
¥71,710
出荷予定日2025年5月25日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL9390, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT20(54474)
関連するカテゴリー
免疫原
Sequence
MDFSRRSFHRSLSSSLQAPVVSTVGMQRLGTTPSVYGGAGGRGIRISNSRHTVNYGSDLTGGGDLFVGNEKMAMQNLND
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AMAB91564-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ