AMAB91529
Monoclonal Anti-PGR antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8721, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
NR3C3, PR
サイズを選択してください
¥69,700
サイズを選択してください
About This Item
¥69,700
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL8721, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
関連するカテゴリー
免疫原
Sequence
LLEDESYDGGAGAASAFAPPRSSPCASSTPVAVGDFPDCAYPPDAEPKDDAYPLYSDFQPPALKIKEEEEGAEASARSPRSYLVAGANPAAFPDFPL
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91529-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ