AMAB91439
Monoclonal Anti-TET2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6873, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
FLJ20032, KIAA1546
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL6873, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG2b
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TET2(54790)
免疫原
Sequence
PDQGGSHTQTPPQKDTQKH
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ