AMAB91416
Monoclonal Anti-FUT4 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6365, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
CD15, ELFT, FCT3A, FUC-TIV
サイズを選択してください
¥63,270
出荷予定日2025年5月08日
サイズを選択してください
About This Item
¥63,270
出荷予定日2025年5月08日
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL6365, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG2b
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUT4(2526)
免疫原
Sequence
RKPSGAGWEKEWAEAPQEA
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91416-25UL:
AMAB91416-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ