Merck
AF1
アフラトキシンキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41100000
Storage temp.:
2-8°C
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
Packaging
Aspergillus flavus(黄色コウジ菌)由来の4種類のアフラトキシンを揃えています。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Aflatoxin B1 1 mg
    SDS
  • Aflatoxin B2 1 mg
    SDS
  • Aflatoxin G1 1 mg
    SDS
  • Aflatoxin G2 1 mg
    SDS
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)