Merck
ADAPA481182-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
製品ADAPA481182-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810747007 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 500 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)