Merck
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
製品ADAPA481180-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
flat bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638921 (NA)
パラメーター
3,100 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
137 mm
直径
61 mm
適合性
for use with 500 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)