Merck
ADAPA462818-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 8 x 7 - 18 mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
flat bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 8 x 7 - 18 mL round-bottom tubes
with rubber mat
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638327 (NA)
パラメーター
3,050 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
126 mm
直径
20 mm
適合性
for use with 250 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG