Merck
ADAPA43847-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 2.6 - 7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
製品ADAPA43847-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
flat bottom
特徴
for use with cap
holds 4 x 2.6 - 7 mL round-bottom tubes,
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639242 (NA)
パラメーター
2,850 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
100 mm
直径
13.5 mm
適合性
for use with 100 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 2.6 - 7 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)