アッセイ
≥98%
オーガナイザー
Roche
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)N2CCCC2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Gria1(50592)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9950-250MG:
A9950-50MG:
A9950-VAR:
A9950-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック