スキップする
A9847
アンジオポエチン-2 ヒト
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
別名:
Ang-2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μg
カートの在庫状況を確認する
¥173,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in NSO cells
Assay:
>97% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
66 kDa by SDS-PAGE (reducing and non-reducing conditions), 66 kDa by SDS-PAGE
Impurities:
endotoxin, tested
¥173,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
66 kDa by SDS-PAGE (reducing and non-reducing conditions), 66 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ANGPT2(285)
Biochem/physiol Actions
このリガンドは天然に存在するインヒビタ-であり、in vivoin vitroの両方でアンジオポエチン-1およびTie-2を阻害します。 また、胚の血管新生や成体血管の完全性維持に重要な役割を果たしています。
Physical form
凍結乾燥品(20 mM MOPS溶液、500 mM NaCl、0.1% PEG-8000、0.2% CHAPS(pH 7.0、50 μg BSA/μgサイトカイン含有)、0.2 μmフィルター滅菌済み)。
Analysis Note
生物学的活性は、競合的結合アッセイで測定されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E0278A0476B1434
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in CHO cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A9847-BULK: + A9847-25UG-PW: + A9847-25UG: + A9847-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)