濃度
≥65% (GC)
mp
139-142 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
InChI Key
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9424-100G:
A9424-BULK:
A9424-25G:
A9424-VAR:
試験成績書(COA)