由来生物
goat
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:50
western blot: 1:30,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A8438-1ML:
A8438-BULK:
A8438-.5ML:
A8438-.25ML:
A8438-VAR:
A8438PROC:
試験成績書(COA)