スキップする
A7883
5α-アンドロスト-16-エン-3α-オール
synthetic (organic), ≥98% (TLC), androgen pheromone, powder
別名:
16-(5α)アンドロステン-3α-オール, 3α-ヒドロキシ-5α-アンドロスト-16-エン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥15,200
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥60,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H30O
CAS番号:
分子量:
274.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-573-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
¥15,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
5α-アンドロスト-16-エン-3α-オール,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
GC/MS: suitable
mp
140-141 °C (lit.)
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
InChI
1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KRVXMNNRSSQZJP-PHFHYRSDSA-N
Application
5-α-androst-16-en-3-α-ol (androstenol) is an androgen believed to act as a pheromone. Androstenol has been used in a study to develop a combined gas chromatography/thermal conversion/isotope ratio mass spectrometry (GC/TC/IRMS) method for D/H ratio determination of endogenous urinary steroids.
Biochem/physiol Actions
5alpha-androst-16-en-3alpha-ol (androstenol), is an androgen believed to act as a pheromone.
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)