アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
oil
色
yellow
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C30H42N2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(34)31-23-22-26-25-32-29-21-20-27(33)24-28(26)29/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-21,24-25,32-33H,2-5,8,11,14,17-19,22-23H2,1H3,(H,31,34)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
QJDNHGXNNRLIGA-DOFZRALJSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7357-BULK:
A7357-VAR:
A7357-25MG-PW:
A7357-5MG-PW:
A7357-25MG:
A7357-BULK-PW:
A7357-5MG:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.