スキップする
A7097
Austricine
≥98% (TLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H18O4 · H2O
分子量:
280.32
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)CC(C)=C3C([C@H]2OC1=O)C(C)=CC3=O
Biochem/physiol Actions
A hypolipidemic, antiatherosclerotic, anti-inflammatory agent, with angioprotective and hepatoprotective activity; antiulcerous.
Other Notes
The molecular formula of Austricine, by definition, includes one water of hydration. The name should not be listed as "hydrate."
Disclaimer
Protect from light.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)