Merck
A6655
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B₁−BSA Conjugate
from Aspergillus flavus, powder, hepatotoxic mycotoxin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
アフラトキシン B1−BSA複合体 from Aspergillus flavus,
形状
powder
品質水準
標識化の程度
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
保管温度
2-8°C
詳細
アフラトキシンB1は、最も毒性の高いアフラトキシンです。 アフラトキシンは肝毒性代謝物で、 Aspergillus flavusAspergillus parasiticusなどのカビにより産生されます。 アフラトキシンは人間の食物や動物の飼料に混入します。 肝臓がん、 免疫機能の低下、成長速度の低下、飼料効率の低下、および死亡と関連しています。 自然発生する有毒発がん物質であり、最もよく知られているマイコトキシンです。主に果物、野菜、および穀物に混入します。
アプリケーション
Aspergillus flavus(黄色コウジ菌)由来のアフラトキシンB1-BSA複合体は、ファージや合成ペプチドでマウスを免疫化する際に使用されてきました。 また、Si電界効果トランジスタ(FET)バイオセンシング法における標的分子としても使用されます。
アフラトキシンB1は、p53腫瘍抑制遺伝子のコドン249でGからTへのトランスバージョンを引き起こす発がん性化合物です。
警告
発がん性の可能性あり
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A6655-1MG:
A6655-BULK:
A6655-VAR:
A6655-25MG:
A6655-5MG-PW:
A6655-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Review of past and present research on Aflatoxin in Uganda
Kaaya NA and Warren HL
African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 5(1), 425-428 (2005)
Morvarid Karamkhani et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(7), 472-472 (2020-07-02)
Many workers are exposed to health problems arising from molds, fungi, and their toxins during waste processing. Aflatoxin B1 (AFB1) level in airborne and settled dust, aflatoxin B1-albumin (AFB1-Alb) adduct in serum, liver and kidney biochemical tests, and body redox
Detection of uncharged or feebly charged small molecules by field-effect transistor biosensors
Ah CS, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 33(1), 233-240 (2012)
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2008)
Physicochemical and immunological characterization of chitosan-coated bacteriophage nanoparticles for in vivo mycotoxin modeling
de Andrade CYT, et al.
Carbohydrate Polymers, 185(4), 63-72 (2018)