スキップする
A5686
Arg-Gly-Glu-Ser acetate salt
≥95% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H29N7O8
CAS番号:
分子量:
447.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C16H29N7O8.C2H4O2/c17-8(2-1-5-20-16(18)19)13(28)21-6-11(25)22-9(3-4-12(26)27)14(29)23-10(7-24)15(30)31;1-2(3)4/h8-10,24H,1-7,17H2,(H,21,28)(H,22,25)(H,23,29)(H,26,27)(H,30,31)(H4,18,19,20);1H3,(H,3,4)/t8-,9-,10-;/m0./s1
InChI key
SALKOFBHHIHLSW-PUBMXKGKSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Application
Arg-Gly-Glu-Ser acetate salt has been used:
  • as an integrin blocking peptide to study its effects on ciliary neurotrophic factor (CNTF) regulation in astroglioma cells
  • as a control peptide to study its effects on the binding of patient IgG to integrin αvβ6
  • as an integrin inhibitor peptide to study its effects on cell adhesion in Capsaspora owczarzaki cells
Biochem/physiol Actions
Arg-Gly-Glu-Ser peptide acts as an integrin-blocking peptide.
Inhibitor of platelet aggregation
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
762466
description
≥95% (HPLC)
description
≥99% 13C, ≥98% 15N, ≥95% (CP)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (CP)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A5686-5MG: + A5686-10MG: + A5686-VAR: + A5686-2MG: + A5686-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)