Merck
A5004
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4,6-ジメチルピリミジン
別名:
アセチルアセトングアニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3
CAS番号:
分子量:
123.16
Beilstein:
110735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI Key
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5004-BULK:
A5004-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)