Merck
A4928
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid bis-allyl ester p-toluenesulfonate salt
別名:
L-Aspartic acid diallyl ester p-toluenesulfonate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2OCOCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
385.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H15NO4.C7H8O3S/c1-3-5-14-9(12)7-8(11)10(13)15-6-4-2;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
InChI Key
AOWMVHRLCZAUDM-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)