Merck
A4778
Sigma-Aldrich
アデニロコハク酸 ナトリウム塩
~96% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N5O11P
CAS番号:
分子量:
463.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
~96% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3c(NC(CC(O)=O)C(O)=O)ncnc23
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)