Merck
A4564
Sigma-Aldrich
LS-Tetra saccharide a
from human milk
別名:
α-NeuNAc-(2→3)-β-Gal-(1→3)-b-GlcNAc-(1→3]-β-Gal-(1→4)-Glc, LST a, N-Acetylneuramin-lacto-N-tetraose a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H62N2O29
CAS番号:
分子量:
998.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
human milk
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC1C(O)CC(OC2C(O)C(CO)OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C3NC(C)=O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)