スキップする
A4550
寒天
Type A, suitable for plant cell culture
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
(C12H18O9)n
CAS番号:
UNSPSC Code:
50405901
eCl@ss:
42040102
EC Number:
232-658-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
algae (Rhodophyceae)
Quality Segment
type
Type A
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
transition temp
transition temp 32-38 °C (1.5%)
gel strength
>650 g/cm2
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
紅藻(Rhodophyceae)のagarocyteから寒天(A型)が抽出されます。多糖類の複合体であり、中性のゲル化画分であるアガロースと非ゲル化画分であるアガロペクチンからなります。A型寒天は熱可逆性ゲルを生成し、植物細胞培養に最も適しています。
Application
A型寒天は、以下の用途に使用されています:
  • Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)の金属感受性変異株の金属(メタロイド)に関連した表現型判定を行うため[1]
  • Arabidopsis thalianaの種子を培養するためのムラシゲ・スクーグ(MS)培地の成分として[2]
  • Agrobacterium rhizogenesを介した根の形質転換用にCicer arietinum L.(ヒヨコマメ)の種子を培養するため[3]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9799A8678A6686
寒天 Type A, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4550
寒天
寒天 High gel strength, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A9799
寒天
寒天 suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A8678
寒天
寒天 Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
寒天
form
powder
form
powder
form
powder
form
granular
gel strength
>650 g/cm2
gel strength
>1000 g/cm2
gel strength
-
gel strength
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
type
Type A
type
-
type
-
type
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 寒天
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)