スキップする
A4538
アルブミン ラット血清由来
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
RSA, ラットアルブミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥38,300
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥183,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rat
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
¥38,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... ALB(24186)
General description
ラット血清由来のアルブミンはN末端シグナルとプロペプチド配列で構成されています。ヒトアルブミンよりもチロシン残基が多く[1]、トリプトファン残基は1個です。[2]
Application
ラット血清由来のアルブミンは、以下の用途に使用されています:
  • 脳脊髄液および血清タンパク質定量のためのロケット電気泳動における標準物質として[3]
  • 共焦点レーザー走査顕微鏡(CLSM)試験用のAlexa Fluor 488標識蛍光プローブの調製に[4]
  • ラット赤血球の懸濁用灌流液の成分として[5]
Biochem/physiol Actions
ラット血清アルブミン(RSA)は、外因性リガンド輸送試験に有用です。トリプトファン残基は蛍光分光分析法による測定で有用です。[2]
Preparation Note
アルブミン(製品番号A 6272)より調製
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6272A0764A3559
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A4538-100MG: + A4538-1G: + A4538-25MG: + A4538-VAR: + A4538-BULK: + A4538-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)