スキップする
A0764
アルブミン ウサギ血清由来
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥25,500
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥49,400
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥74,300
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥117,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rabbit
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
surface plasmon resonance (SPR): suitable
¥25,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
General description
アルブミンは哺乳動物の主要な血清タンパク質です。グリコシル化されており、66 kDaの分子量に相当します。[1]ウサギのアルブミンは、ウシおよびウマのアルブミンとの配列相同性があります。IIA、IIBおよびIIIBサブドメインと、特徴が不明のリガンド結合部位を持っています。[1]
Application
ウサギ血清から得られるアルブミンは、以下の用途に使用されています。
  • 終末糖化産物(AGE)の生成[2]
  • ワクチン抗原生成
  • 抗体フラグメントを用いた表面プラズモン共鳴研究
Biochem/physiol Actions
血清アルブミンは、さまざまな生体分子に結合して輸送するので多機能性です。アレルギーを起こす可能性があります。[1]
Preparation Note
アルブミン(製品番号A 0639)より調製
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A4538A3559A6272
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)