Merck
A4518
Sigma-Aldrich
Myristyl arachidate
別名:
Arachidic acid myristyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H68O2
CAS番号:
分子量:
508.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)