安全性情報
A4339
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Tyr-Val-Lys(biotinyl)-Asp 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
≥90% (HPLC), powder
別名:
Ac-YVK(biotinyl)D 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H63N7O12S
CAS番号:
分子量:
938.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
アプリケーション
Useful for affinity labeling the larger subunit of activated caspase 1 and caspase 1 related proteases.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4339-VAR:
A4339-5MG:
A4339-BULK:
A4339-1EA:
A4339-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dodheri Syed Samiulla et al.
Organic and medicinal chemistry letters, 2(1), 27-27 (2012-07-17)
Caspase-3 inhibition has been demonstrated to be therapeutically effective in moderating excessive programmed cell death. Interest in caspase-3 as a therapeutic target has led many to pursue the development of inhibitors. To date, only a few series of non-peptide inhibitors