Merck
A4278
Sigma-Aldrich
Alizarin Violet R
別名:
Acid Violet 34
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H20N2O8S2Na2
CAS番号:
分子量:
622.58
カラーインデックス番号:
61710
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, ~60%
SMILES記法
[Na].Cc1ccc(Nc2cccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5S(O)(=O)=O)cccc4C(=O)c23)c(c1)S(O)(=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)