Merck
A4183
Sigma-Aldrich
アポリポプロテイン B アミド フラグメント 3358-3372
≥97% (HPLC)
別名:
Thr-Arg-Leu-Thr-Arg-Lys-Arg-Gly-Leu-Lys-Leu-Ala-Thr-Ala-Leu-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C74H141N27O18
CAS番号:
分子量:
1697.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(N)=O
遺伝子情報
human ... APOB(338)
生物化学的/生理学的作用
増殖抑制ペプチド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4183-BULK:
A4183-1MG:
A4183-250UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A D Cardin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 154(2), 741-745 (1988-07-29)
Apolipoproteins B and E of the human plasma lipoproteins are known inhibitors of lymphocyte proliferation. In this report, two synthetic peptide amides, apoB3358-3372 and apoE141-155, showed a dose-dependent inhibition of both the murine mixed lymphocyte culture reaction and the anti-T3