スキップする
P8563
ポリウリジル酸–アガロース
lyophilized powder, matrix polyacrylhydrazido-agarose
別名:
ポリ(U)-アガロース カリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥61,800
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥61,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
0.1-1.0 mg per mL
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
swelling
1 g swells to ~4 mL
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
storage temp.
−20°C
Application
Polyuridylic acid-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialty resins. Polyuridylic acid has been used to study insulin receptors and to develop polyclonal antibodies against RNase L.
Physical form
凍結乾燥粉末(ラクト-スで安定化)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P9827A6017P1537
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
extent of labeling
0.1-1.0 mg per mL
extent of labeling
0.25-1.0 mg per mL
extent of labeling
≥5 μmol per mL
extent of labeling
-
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino of 1,6-diaminohexane
matrix attachment
-
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
capacity
-
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
capacity
-
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
P8563-1G-PW: + P8563-250MG: + P8563-250MG-PW: + P8563-5G: + P8563-BULK: + P8563-VAR: + P8563-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)