表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25000 units | カートの在庫状況を確認する | ¥99,200 |
50000 units | カートの在庫状況を確認する | ¥167,000 |
この商品について
Specific activity:
≥20,000 units/mg solid
¥99,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
form
partially purified powder
Quality Segment
specific activity
≥20,000 units/mg solid
mol wt
27 kDa
foreign activity
Collagenase, present
storage temp.
−20°C
Application
細菌由来のアクロモペプチダーゼは以下に使用できる可能性があります:
- 細菌バイオフィルムからのゲノムDNA抽出のための均質化ステップ。
- グラム陽性菌株の溶解。
- ノカルジア株からのDNA抽出用。
アクロモペプチダーゼは、リゾチームに耐性を示すグラム陽性菌の溶解に有用です。 Sigmaのアクロモペプチダーゼは、皮膚および軟組織の細菌感染における分離および分子の特性解析に使用されています。[1] 製品A3422は細菌由来で乳糖を含む部分精製粉末です。
Biochem/physiol Actions
アクロモペプチダーゼは分子量が約27 kDaのリシルエンドペプチダーゼです。 pH 8.5~9で最も機能します。 アクロモペプチダーゼ約500~1,500 μn/mLにより、37℃、2時間で光学密度(OD)600=0.6の細胞が溶解されます。
アクロモペプチダーゼは細菌溶解性の酵素で、セリンプロテーゼファミリーに属しています。 グラム陽性菌の溶解ではリゾチームより有効です。 アクロモペプチダーゼの活性は重金属存在下で阻害されます。アクロモペプチダーゼの阻害試験は、重金属の有無のスクリーニングに有用な可能性があります。
Physical form
部分精製粉末。
Other Notes
1 ユニットは、37 °C で pH 8.0 のバッファーに懸濁した状態で、比濁分析法による 600 nm の検出において、1 分間に 0.4 μg の Micrococcus lysodeikticus を溶解します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20,000 units/mg solid | specific activity ≥1,000 units/mg solid | specific activity ≥40 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥300,000 units/g solid |
| form partially purified powder | form lyophilized powder | form partially purified powder | form partially purified powder |
| mol wt 27 kDa | mol wt 27 kDa | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| foreign activity Collagenase, present | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アクロモペプチダーゼ バクテリア由来
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves