スキップする
A3282
5-アジド-2-ニトロ安息香酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥95%, powder
別名:
5-アジド-2-ニトロ安息香酸 N-スクシンイミジル, N-(5-アジド-2-ニトロベンゾイルオキシ)スクシンイミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H7N5O6
CAS番号:
分子量:
305.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1555224
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
color
yellow to yellow-orange
solubility
ethyl acetate: 25 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2=C(C=CC(N=[N+]=[N-])=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7N5O6/c12-14-13-6-1-2-8(16(20)21)7(5-6)11(19)22-15-9(17)3-4-10(15)18/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
FUOJEDZPVVDXHI-UHFFFAOYSA-N
Application
光活性を有するヘテロ二官能性架橋剤です。通常は、まずpH 6.5~8.5でエステルを介したアミド結合により第一級アミンと反応、結合します。次に、紫外線(250~350 nm)照射によって反応性ナイトレンとの二次結合を形成します。二次結合の形成は迅速で、非特異的です。
Other Notes
ニトロ置換成分を使用すると、単なるアリルアジドを使用した場合と比して吸収帯の波長が長くなります。
Disclaimer
チオ-ルなどの還元剤はアジドをアミンに還元する可能性があるので、使用しないで下さい。最初の結合形成の操作は弱光下で行なってください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A3282-50MG: + A3282-VAR: + A3282-100MG: + A3282-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S P Sheikh et al.
The Journal of biological chemistry, 265(14), 8304-8310 (1990-05-15)
Pharmacological studies indicate that peptide YY (PYY) and neuropeptide Y interact with multiple binding sites, categorized as Y1 and Y2 subtypes. In order to identify and structurally characterize the Y1 and Y2 receptors we covalently cross-linked [125I-Tyr36]PYY to its receptors.
A Green et al.
FEBS letters, 206(1), 130-134 (1986-09-29)
Rat adipocyte plasma membranes were incubated with the A1 adenosine receptor agonist, 125I-hydroxyphenylisopropyl adenosine (1 nM) and then treated with the photoactive cross-linking agent, ANB-NOS. The membranes were solubilized and analyzed by SDS-PAGE and autoradiography. A single protein, Mr approx.
S A McMahan et al.
Biochemistry, 33(40), 12092-12099 (1994-10-11)
In an effort to better understand protein-protein photoaffinity cross-linking using aryl azides, we have tested a number of factors influencing the cross-linking of the sigma 70 subunit of Escherichia coli RNA polymerase to core RNA polymerase. These factors include the
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
A3282-100MG04061833287262