A3227
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC), lyophilized powder, PAR4 agonist
別名:
AYPGKF-NH2, PAR4-AP
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 トリフルオロアセタート塩, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
色
white
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C34H48N8O7.C2HF3O2/c1-21(36)31(46)41-27(19-23-12-14-24(43)15-13-23)34(49)42-17-7-11-28(42)33(48)38-20-29(44)39-25(10-5-6-16-35)32(47)40-26(30(37)45)18-22-8-3-2-4-9-22;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8-9,12-15,21,25-28,43H,5-7,10-11,16-20,35-36H2,1H3,(H2,37,45)(H,38,48)(H,39,44)(H,40,47)(H,41,46);(H,6,7)/t21-,25-,26-,27-,28-;/m0./s1
InChI Key
BGPJLFVICWHITH-HKJXYENISA-N
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3227-1MG:
A3227-VAR:
A3227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.