Merck
A3125
Sigma-Aldrich
8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸 アンモニウム塩
~95%, crystalline
別名:
1,8-ANS NH4, ANSA, N-フェニルペリ酸, アンモニウム8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H13NO3S · NH3
CAS番号:
分子量:
316.37
Beilstein:
3581235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~95%
形状
crystalline
dark green
溶解性
NaOH: 1 N
H2O: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
SMILES記法
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI Key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ANSは、シクロデキストリンと封入複合体を形成します。このモデル系は、生物学的な認識を模倣するのに有用で、遊離ANSとANS複合体との蛍光変化を測定することにより検討できます。ANSがシクロデキストリンの疎水性コアに入ると、蛍光が増大します。この試薬相は、ナトリウム選択性ファイバー光センサーを活用します。この試薬相は銅(II)の高分子電解質も含有し、ナトリウムが存在しない場合には、この電解質とANSAとが結合し蛍光は発しません。ナトリウムが存在する場合、ANSAはイオン対を形成する陽イオン複合体になり、蛍光を発します。ANSはジブロックポリマーに取り込まれることが多く、部分的な環境(すなわち温度、pHなど)変化により放出することがあります。ANSは、界面活性剤や両親媒性ポリマーの分子集合体を検討する蛍光プローブとして広く用いられます。ANSの発光が最大となり青色にシフトすると、このフルオロフォアは、それほど極性の高くない媒体にも確認されることが示されているからです。タンパク質研究の蛍光プローブとして、定常状態や動的状態の蛍光測定など各種方法に用いられます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3125-250G:
A3125-VAR:
A3125-50G:
A3125-100G:
A3125-BULK:
試験成績書(COA)