スキップする
A2979
A-317491 ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC), powder
別名:
5-[[[(3-フェノキシフェニル)メチル][(1S)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレニル]アミノ]カルボニル]-1,2,4-ベンゼントリカルボン酸 ナトリウム塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥46,400
25 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥167,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C33H27NO8 · xNa+ · yH2O
分子量:
565.57 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥46,400
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
originator
Abbott
SMILES string
[Na].[H]O[H].OC(=O)c1cc(C(O)=O)c(cc1C(O)=O)C(=O)N(Cc2cccc(Oc3ccccc3)c2)[C@H]4CCCc5ccccc45
InChI
1S/C33H27NO8.Na.H2O.H/c35-30(25-17-27(32(38)39)28(33(40)41)18-26(25)31(36)37)34(29-15-7-10-21-9-4-5-14-24(21)29)19-20-8-6-13-23(16-20)42-22-11-2-1-3-12-22;;;/h1-6,8-9,11-14,16-18,29H,7,10,15,19H2,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;1H2;/t29-;;;/m0.../s1
InChI key
VEMCGHRDAPMXLI-VYEUTZPBSA-N
Application
A-317491ナトリウム塩水和物は、P2X3受容体を遮断するために使用されています。また、膜導電率の上昇を阻害するためにも使用されています。
Biochem/physiol Actions
P2X3およびP2X2/3レセプタ-の新規アンタゴニストです。
A-317491は、P2X3受容体を介したCa2+流入を阻害することにより、神経障害性および炎症性の疼痛を軽減するのに役立ちます。
Features and Benefits
この化合物はアボット社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のP2受容体:P2Xイオンチャネルファミリーのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
Legal Information
米国特許第6,831,193号の対象です。Abbott Laboratoriesからライセンスを受けて販売しています
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S3445P1999SML0117
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
originator
Abbott
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to beige
color
off-white to light brown
color
white to beige
color
white to tan
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)