Merck
A2164
Sigma-Aldrich
アルブミン, スルホローダミン101酸クロリド ウシ
lyophilized powder
別名:
テキサスレッド-アルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
bovine
形状
lyophilized powder
標識化の程度
2-3 mol sulforhodamine 101 acid chloride per mol albumin
不純物
salt, free
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Texas Redで標識したアルブミンを用い、ヒト腫瘍異種移植片の微小血管透過性が評価されましたが、本法は、ヒトおよび動物の表在性腫瘍に利用される一般的な方法です。
調製ノート
凍結乾燥アルブミン結晶(製品番号A4378)から調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3