Merck
A2108
Sigma-Aldrich
オーロラB、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
AIK2, AIM1, ARK2, AURKB, AurB, IPL1, STK12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
162-219 nmol/min·mg
分子量
~68 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... AURKB(9212)
生物化学的/生理学的作用
オーロラBは染色体移動と分離期の微小管に関連するオーロラキナーゼファミリーのメンバーです。キネトコア付近の微小管の中でも、特にK-ファイバーと呼ばれる特定の微小管に局在しています。オーロラBはMCAK(mitotic centromere-associated kinesin)のSer92をリン酸化することにより、MCAKの微小管脱重合活性を阻害します。また、このリン酸化はキネトコアからセントロメアへのMCAKの局在転移を制御しています。オーロラBの阻害により顕著な抗増殖性の表現型が生じていることから、オーロラBは抗癌剤開発の新たなターゲットと目されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
A2108-BULK:
A2108-10UG:
A2108-VAR:
A2108-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katie B Shannon et al.
Current biology : CB, 12(13), R458-R460 (2002-07-18)
Aurora B family kinases play an essential role in chromosome segregation and cytokinesis. Recent work suggests that the kinase activity is required for bipolar chromosome orientation, kinetochore assembly, spindle checkpoint and microtubule dynamics. Aurora B also has additional functions in
Paul D Andrews et al.
Developmental cell, 6(2), 253-268 (2004-02-13)
Chromosome orientation and alignment within the mitotic spindle requires the Aurora B protein kinase and the mitotic centromere-associated kinesin (MCAK). Here, we report the regulation of MCAK by Aurora B. Aurora B inhibited MCAK's microtubule depolymerizing activity in vitro, and