由来生物
goat
リコンビナント
expressed in goat
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
以下との反応禁止
human
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot (chemiluminescent): 1:30,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA){47
- immunohistochemistry
- western blot
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
調製ノート
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A1293-1ML:
A1293-VAR:
A1293-.5ML:
A1293-.25ML:
A1293-BULK:
試験成績書(COA)