Merck
A123
Sigma-Aldrich
R-(+)-p-Aminoglutethimide (+)-tartrate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O2 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
382.37
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.4% (HPLC)
mp
124-127 °C
輸送温度
ambient
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC[C@@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2.C4H6O6/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
DQUXPVVSVXIQNE-IMXLTCNTSA-N
生物化学的/生理学的作用
アンドロゲンからエストロゲンへの変換に関わるアロマターゼのインヒビターです。そのためホルモン感受性腫瘍(乳癌など)の化学療法に有用です。さらに副腎皮質ステロイドの生合成も阻害し、「内科的副腎摘出」と呼ばれます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martina Dieber-Rotheneder et al.
Journal of the Society for Gynecologic Investigation, 13(6), 435-441 (2006-08-02)
This study tested the hypothesis that the endothelin (ET)/ET receptor (ETR) system in biologic fluids and in the human placenta is altered in delayed miscarriages as compared to apparently normal early pregnancies (reference group). Immunoreactive ET (irET) concentrations were measured
E J Sanford et al.
The Journal of urology, 115(2), 170-174 (1976-02-01)
Complete adrenal suppression with aminoglutethimide has been accomplished in 7 patients with progressive stage D carcinoma of the prostate who had become refractory to orchiectomy and the administration of exogenous estrogens. A favorable response was noted in 3 patients. These