Merck
A1108
Sigma-Aldrich
ALK4(150-末端)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ACTRIB, ACVR1 B, ACVRLK4, SKR2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥56,250
¥56,250
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥56,250
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥56,250
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
14-18 nmol/min·mg
分子量
~64 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ACVR1B(91)
生物化学的/生理学的作用
ALK4は受容体型セリン/スレオニンキナーゼサプファミリーのメンバーであり、アクチビンのシグナル伝達にかかわっています。ALK4は腎臓、膵臓、脳、肺、肝臓など多くのヒト組織で発現しています。ヒト下垂体腺腫で優勢に発現された切断型のALK4は、野生型のレセプター機能を妨げるドミナントネガティブなレセプターとして機能しており、おそらくはアクチビンの抗増殖作用を阻止することによってヒト下垂体腫瘍の進行に影響を及ぼしています。また、ALK4は脊椎動物の発生期間に、Criptoの存在下でNodalタンパク質のシグナリングを仲介する働きがあります。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
A1108-10UG-PW:
A1108-BULK:
A1108-10UG:
A1108-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Reissmann et al.
Genes & development, 15(15), 2010-2022 (2001-08-04)
Nodal proteins have crucial roles in mesendoderm formation and left-right patterning during vertebrate development. The molecular mechanisms of signal transduction by Nodal and related ligands, however, are not fully understood. In this paper, we present biochemical and functional evidence that
Y Zhou et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 14(12), 2066-2075 (2000-12-16)
Activin, a member of the transforming growth factor beta (TGFbeta) superfamily of cytokines, inhibits cell proliferation in a variety of cell types. The functions of activin are mediated by type I and type II serine/threonine kinase receptors. The main type