表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥30,400 |
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
¥30,400
カートの在庫状況を確認する
form
powder
storage temp.
−20°C
1 of 1
当該品目 | |
|---|---|
| description - | description 95% |
| form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A0891-250MG: + A0891-100MG: + A0891-25MG: + A0891-BULK: + A0891-1G: + A0891-VAR: + A0891-PM:
jan