スキップする
A0639
アルブミン ウサギ血清由来
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rabbit
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3559A4538A1830
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
Porcine
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A0639-BULK: + A0639-1G: + A0639-10G: + A0639-VAR: + A0639-5G: + A0639-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)