Merck
A0590
Millipore
Amies transport medium with charcoal
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
microbiology
アプリケーション
Used for transportation and preservation of microbiological specimens.
構成
Components (g/L)
Sodium chloride 3.00
Potassium chloride 0.20
Calcium chloride 0.10
Magnesium chloride 0.10
Monopotassium phosphate 0.20
Disodium phosphate 1.15
Sodium thioglycollate 1.00
Charcoal 10.00
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0590-100G:
A0590-BULK:
A0590-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)